Learn More
2,6-Diméthyl-4-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
It was used as internal standard in determination of 4-nitrophenol and 3-methyl-4-nitrophenol in human urine by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry. ,6-Dimethyl-4-nitrophenol was used to study the disposition requirement for binding of p-nitrophenol and sodium p-nitrophenolate like substrates with cyclohexaamylaose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été utilisé comme étalon interne pour la détermination du 4-nitrophénol et du 3-méthyl-4-nitrophénol dans l’urine humaine par chromatographie liquide combinée à la spectrométrie de masse en tandem. Le ,6-diméthyl-4-nitrophénol a été utilisé pour étudier les exigences de disposition pour la liaison du p-nitrophénol et du p-nitrophénolate de sodium comme substrats avec la cyclohexaamylaose.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
Il a été utilisé comme étalon interne pour la détermination du 4-nitrophénol et du 3-méthyl-4-nitrophénol dans l’urine humaine par chromatographie liquide combinée à la spectrométrie de masse en tandem. Le ,6-diméthyl-4-nitrophénol a été utilisé pour étudier les exigences de disposition pour la liaison du p-nitrophénol et du p-nitrophénolate de sodium comme substrats avec la cyclohexaamylaose.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol |
Point de fusion | ∼168°C (decomposition) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 1873275 |
Synonyme | 4-nitro-2,6-xylenol, 2,6-xylenol, 4-nitro, 4-nitro-2,6-dimethylphenol, phenol, 2,6-dimethyl-4-nitro, phenol,2,6-dimethyl-4-nitro, acmc-1cljn, 2, 4-nitro, intermediates-zcf02651, 2,6-dimethyl4-nitrophenol, phenol,6-dimethyl-4-nitro |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 167.17 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Safety and Handling
Identifiant produit
- 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: 4-Nitro-2,6-xylenol