Learn More
Acide 2,6-diméthoxypyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
35.38€ - 456.27€
Identifiants chimiques
CAS | 221006-70-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10BNO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.97 |
Numéro MDL | MFCD03788239 |
Clé InChI | ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid |
CID PubChem | 2762707 |
Nom IUPAC | Acide (2,6-diméthoxypyridine-3-yl)boronique |
SMILES | B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11355659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20389.MD |
250 mg |
35.38€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11365659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20389.03 |
1 g |
49.14€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11375659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20389.06 |
5 g |
456.27€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
221006-70-8 | |
182.97 | |
ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N | |
2762707 | |
B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O |
C7H10BNO4 | |
MFCD03788239 | |
2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid | |
Acide (2,6-diméthoxypyridine-3-yl)boronique |
Spécification
2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid | |
128°C to 130°C | |
MFCD03788239 | |
2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid | |
B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O | |
182.97 | |
182.97 |
221006-70-8 | |
C7H10BNO4 | |
9391039 | |
ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (2,6-diméthoxypyridine-3-yl)boronique | |
2762707 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante