Learn More
2’,6’-diméthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472738
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11472738
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16733.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2040-04-2 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2040-04-2
Numéro MDL MFCD00008729
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Point de fusion 68°C to 71°C
Point d’ébullition 135°C to 136°C (2 mmHg)
Formule moléculaire C10H12O3
Quantité 100 g
Beilstein 2048976
Synonyme 2',6'-dimethoxyacetophenone, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethanone, 2,6-dimethoxyacetophenone, acetophenone, 2',6'-dimethoxy, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dimethoxyphenyl, usaf k-2801, 2,6-dimethoxy acetophenone, 1-acetyl-2,6-dimethoxybenzene, pubchem3380
Clé InChI XEUGKOFTNAYMMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1OC)OC
Nom IUPAC 1-(2,6-diméthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
CID PubChem 16267
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 98%