Learn More
2,6-diisopropylaniline, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10206080 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10206080
Marque: Thermo Scientific Acros 169415000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 24544-04-5 | C12H19N | 177.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24544-04-5
Formule moléculaire C12H19N
Poids moléculaire (g/mol) 177.29
Numéro MDL MFCD00008887
Clé InChI WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
CID PubChem 32484
Nom IUPAC 2,6-di(propan-2-yl)aniline
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Diisopropylaniline
Note relative au nom 92%
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -45.0°C
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 257.0°C
Point d’éclair 123°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]2C6H3NH2
Indice de réfraction 1.5320 to 1.5340
Quantité 500 g
Beilstein 12, 168
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.20g/L. Other solubilities: miscible with ethanol and toluene
Poids de la formule 177.29
Pourcentage de pureté 90+%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2,6-Diisopropylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.