Learn More
2,6-Diisopropylaniline, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,6-Diisopropylaniline acts as an intermediate used in the production of carbodiimides stabilizers, synthetic resins, antioxidants and active pharmaceutical ingredients. It is also used in the preparation of multitopic Schiff-base ligand precursors and 4,5-bis(2,6-diisopropylanilino)-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylthioxanthene. It also undergoes condensation reaction with triacetylmethane to get -[1-(2,6-diisopropylphenylamino)ethylidene]pentane-2,4-dione. Further, it is used to prepare N-heterocyclic carbene complexes for alfa-arylation of acyclic ketones, amination of haloarenes and aqueous Suzuki coupling. In addition to this, it is used in the prepartion of organocatalyst based on naphthalene diimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2,6-diisopropylaniline agit comme un intermédiaire utilisé dans la production de stabilisants carbodiimides, de résines synthétiques, d’antioxydants et d’ingrédients pharmaceutiques actifs. Elle est également utilisée dans la préparation de précurseurs de ligand à base de Schiff à plusieurs sujets et de 4,5-bis(2,6-diisopropylanilino)-2,7-di-tert-butyl-9,9-diméthylthioxanthène. Elle subit également une réaction de condensation avec le triacétylméthane pour obtenir -[1-(2,6-diisopropylphénylamino)éthylidène]pentane-2,4-dione. De plus, elle est utilisée pour préparer des complexes de carbènes N-hétérocycliques pour l’alpha-arylation des cétones acycliques, l’amination des haloarènes et le couplage de Suzuki aqueux. En outre, elle est utilisée dans la préparation de l’organocatalyseur à base de diimides de naphtalène.
Solubilité
Miscible à l’éther et l’alcool. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,6-Diisopropylaniline |
Point de fusion | -54°C |
Densité | 0.94 |
Point d’ébullition | 254°C to 257°C |
Point d’éclair | 125°C (257°F) |
Indice de réfraction | 1.533 |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 2208763 |
Informations sur la solubilité | Miscible with ether and alcohol. Slightly miscible with water. |
Poids de la formule | 177.29 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10224350 | Certificat d’analyse | 18/10/2024 | L10761.22,L10761.36 |
10192906 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L10761.22,L10761.36 |
5001V18O | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L10761.22,L10761.36 |
10138470 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L10761.22,L10761.36 |
10202672 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L10761.22,L10761.36 |