Learn More
Acide 2,6-dihydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10020800
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303-07-1
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Numéro MDL MFCD00002462
Clé InChI AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid
CID PubChem 9338
ChEBI CHEBI:68465
Nom IUPAC 2,6-dihydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dihydroxybenzoic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 165°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HO)2C6H3CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 10, 388
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dihydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.