Learn More
2’,6’-difluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419562
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
2?,6?-Difluoroacetophenone was used in the synthesis of 2-amino-4-alkyl- and 2-amino-4-arylquinazolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2′,6′-difluoroacétophénone a été utilisé dans la synthèse des 2-amino-4-alkyl- et 2-amino-4-arylquinazolines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans des récipients étanches. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13670-99-0
Formule moléculaire C8H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.13
Numéro MDL MFCD00000328
Clé InChI VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054
CID PubChem 83643
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',6'-Difluoroacetophenone
Densité 1.195
Point d’ébullition 76°C to 79°C (15 mmHg)
Point d’éclair 76°C (168°F)
Indice de réfraction 1.481
Quantité 5 g
Beilstein 2046068
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 1-(2,6-difluorophényl)éthanone
Poids de la formule 156.13
Pourcentage de pureté 98%