Learn More
2,6-diethylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10694832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
Code produit. 10694832
Marque: Thermo Scientific Acros 165222500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 579-66-8 | C10H15N | 149.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 579-66-8
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.24
Numéro MDL MFCD00007753
Clé InChI FOYHNROGBXVLLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,6-diethyl, 2,6-diethylbenzenamine, aniline, 2,6-diethyl, 2,6-diethyl aniline, 2-amino-1,3-diethylbenzene, 2,6-diethyl-aniline, ccris 2688, benzamine, 2,6-diethyl, 2,6 diethylaniline, 2,6-diethylphenylamine
CID PubChem 11369
ChEBI CHEBI:27880
Nom IUPAC 2,6-diéthylaniline
SMILES CCC1=C(C(=CC=C1)CC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Diethylaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 3°C to 4°C
Couleur Brun-rouge à jaune
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 243°C
Point d’éclair 123°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2C6H3NH2
Indice de réfraction 1.5446 to 1.5466
Quantité 250 mL
Beilstein 12,164
Gravité spécifique 0.9
Poids de la formule 149.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide