Learn More
2,6-Dichloropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410173
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2402-78-0
Formule moléculaire C5H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 147.99
Numéro MDL MFCD00006244
Clé InChI FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2,6-dichloro, ccris 1727, 2,6-dichlorpyridine, 2.6-dichloropyridine, pubchem2564, 2,6-dichloro pyridine, 2,6-dichloro-pyridine, acmc-1cbwr, 26dclpy, wln: t6nj bg fg
CID PubChem 16989
Nom IUPAC 2,6-dichloropyridine
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloropyridine
Point de fusion 84°C to 88°C
Point d’ébullition 211°C
Odeur Unpleasant
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 108664
Poids de la formule 147.99
Pourcentage de pureté 98%