Learn More
Hydrate de sel de sodium 2,6-dichlorophénolindophénol, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15613910
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Indicateur redox
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-45-1
Formule moléculaire C12H6Cl2NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 290.07
Numéro MDL MFCD00150014
Clé InChI FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23697355
ChEBI CHEBI:948
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorophenolindophenol Sodium Salt Hydrate
Point de fusion >300°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3641229
Nom IUPAC sodium 2,6-dichloro-4-[(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]benzen-1-olate
Poids de la formule 290.08g/mol (anhydrous basis)
Perte à la dessiccation ≤14% (120°C)
Odeur Odourless
Conditionnement Bouteille en verre
Couleur Vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre