Learn More
2,6-dichlorophénolindophénol, sel de sodium hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is suitable for vitamin C determination. It acts as a redox dye to investigate the efficiency of gold nanoparticles (Au-NP) for the enzymatic activity of glucose oxidase. It is also used to compose UVB specific dosimeter and to measure the rate of photosynthesis. It serves as a good reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de sel de sodium 2,6-dichloroindophénol convient à la détermination de la vitamine C. Il agit comme colorant redox pour étudier l’efficacité des nanoparticules d’or (Au-NP) pour l’activité enzymatique de la glucose oxydase. Il est également utilisé dans la composition des dosimètres spécifiques aux UVB et pour mesurer le taux de photosynthèse. Il sert d’agent réducteur de qualité.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
L’hydrate de sel de sodium 2,6-dichloroindophénol convient à la détermination de la vitamine C. Il agit comme colorant redox pour étudier l’efficacité des nanoparticules d’or (Au-NP) pour l’activité enzymatique de la glucose oxydase. Il est également utilisé dans la composition des dosimètres spécifiques aux UVB et pour mesurer le taux de photosynthèse. Il sert d’agent réducteur de qualité.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate |
Point de fusion | >300°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 3641229 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 14,3068 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 290.08 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..