Learn More
2,6-dichloroindophénol, hydrate de sel de sodium, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13515050
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1266615-56-8
Formule moléculaire C12H6Cl2NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 290.07
Numéro MDL MFCD00150014
Clé InChI CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,6-dichloroindophenol sodium salt dihydrate, 2,6-dichloro-4-4-hydroxyphenyl azamethylene cyclohexa-2,5-dien-1-one, oxamet hane, oxamethane, sodium salt, c12h6cl2no2.na.2h2o, 2,6-dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino phenolate dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino benzenolate dihydrate
CID PubChem 23696612
Nom IUPAC Sodium ;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)amino]phénolate ; dihydraté
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Plage de pourcentage du dosage 90+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol
Poids de la formule 290.07
Pourcentage de pureté 90+%