Learn More
2,6-dichloroindophénol, hydrate de sel de sodium, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13505050 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 13505050
Marque: Thermo Scientific Acros 450700250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1266615-56-8
Formule moléculaire C12H6Cl2NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 290.07
Numéro MDL MFCD00150014
Clé InChI CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,6-dichloroindophenol sodium salt dihydrate, 2,6-dichloro-4-4-hydroxyphenyl azamethylene cyclohexa-2,5-dien-1-one, oxamet hane, oxamethane, sodium salt, c12h6cl2no2.na.2h2o, 2,6-dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino phenolate dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino benzenolate dihydrate
CID PubChem 23696612
Nom IUPAC Sodium ;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)amino]phénolate ; dihydraté
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Plage de pourcentage du dosage 90+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol
Poids de la formule 290.07
Pourcentage de pureté 90+%