Learn More
2,6-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11427207
2,6-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11427207
100 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Code produit. 11427207
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14986.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
2,6-dichlorobenzonitrile in which Q-amino-G- chlorobenzonitrile is used as starting material. And it is used for the synthesis of diclofenac sodium oxacillin and guanabenz acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-dichlorobenzonitrile dans lequel le Q-amino-G-chlorobenzonitrile est utilisé comme matière de départ. Et il est utilisé pour la synthèse de l’oxacilline de sodium diclofénac et de l’acétate de guanabenz.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,018 g/l).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1194-65-6
Formule moléculaire C7H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 172.008
Numéro MDL MFCD00001781
Clé InChI YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichlobenil, dichlobanil, casoron, prefix d, benzonitrile, 2,6-dichloro, casaron, du-sprex, decabane, surfassol, casoron 133
CID PubChem 3031
ChEBI CHEBI:943
Nom IUPAC 2,6-dichlorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorobenzonitrile
Point de fusion 143°C to 147°C
Point d’ébullition 270°C
Odeur Aromatic
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1909167
Merck Index 14,3042
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.018g/L).
Poids de la formule 172.01
Pourcentage de pureté 98%
Nom du produit
2,6-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >