Learn More
2,6-dibromopyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
2,6-Dibromopyrazine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-dibromopyrazine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage de 2 à 4 °C et conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
La 2,6-dibromopyrazine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage de 2 à 4 °C et conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,6-Dibromopyrazine |
Couleur | Blanc à marron |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 237.88 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Forme physique | Solide cristallin |