Learn More
2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline, Thermo Scientific™
Code produit. 10021424
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 175135-09-8
Formule moléculaire C6H3Br2ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 303.353
Clé InChI PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2736480
Nom IUPAC 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Br)N)Br)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Synonyme 3-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorobenzenamine, 1-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, benzenamine, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, benzenamine,2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, pubchem2948, acmc-1c6hf, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorophenylamine
Poids de la formule 303.36
Pourcentage de pureté 97%