Learn More
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine, Thermo Scientific™
Code produit. 10636240
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 737000-87-2
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H5F4N3
Numéro MDL MFCD08687525
Quantité 1 g
Synonyme 2,6-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-2,6-diamine, acmc-20ao9j, 2,6-pyridinediamine,3-fluoro-4-trifluoromethyl
Clé InChI PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(N)=C(F)C(=C1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2,6-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 195.12
CID PubChem 7578202
Poids de la formule 195.12
Pourcentage de pureté 97%