Learn More
2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11472888
2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472888
1000 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11472888
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16863.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol is used as an antioxidant for cosmetics, vitamins, pharmaceuticals, rubber, oils and fats. It is used as a fuel additive in the petroleum industry and also used in hydraulic fluids, turbine and gear oils and jet fuels. It acts as a stabilizer in diethyl ether, tetrahydrofuran and other laboratory chemicals to prevent peroxide formation. It is effectively involved as a polymerization inhibitor in the process of oxidation of allyl alcohol to glycerine. It is utilized in the synthesis of organoaluminum compound, methylaluminum bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylphenoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol est utilisé comme antioxydant pour les cosmétiques, les vitamines, les produits pharmaceutiques, le caoutchouc, les huiles et les graisses. Il est utilisé comme additif dans l’industrie pétrolière et également dans les fluides hydrauliques, les huiles pour turbine et engrenages et les carburants à réaction. Il agit comme un stabilisant dans l’éther diéthylique, le tétrahydrofurane et dans d’autres produits chimiques de laboratoire pour empêcher la formation de peroxyde. Il s’agit d’un inhibiteur de polymérisation qui est impliqué étroitement dans le processus d’oxydation de l’alcool allylique en glycérine. Il est utilisé dans la synthèse du composé organo-aluminium, le méthylaluminium bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylphénoxyde.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, le toluène, l’isopropanol, la méthyléthylcétone, l’acétone, le benzène, l’éther de pétrole et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien aéré. Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants, les bases, le laiton, le cuivre et les alliages de cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-37-0
Formule moléculaire C15H24O
Poids moléculaire (g/mol) 220.356
Numéro MDL MFCD00011644
Clé InChI NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
CID PubChem 31404
ChEBI CHEBI:34247
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Point de fusion 69°C to 72°C
Densité 1.048
Point d’ébullition 264°C to 265°C
Point d’éclair 127°C (260°F)
Odeur Mild
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1911640
Merck Index 14,1548
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,toluene,isopropanol,methyl ethyl ketone,acetone,benzene,petroleum ether and ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 220.36
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Nom du produit
2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >