Learn More
Acide 2,5-pyridinedicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10284750
Click to view available options
5g ; Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Pyridinedicarboxylic acid
Note relative au nom 98%
CAS 100-26-5
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 256°C
Couleur Jaune à vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H5NO4
Formule linéaire (C5H3N)(COOH)2
Numéro MDL MFCD00006297
Quantité 5 g
Beilstein 22, 153
Merck Index 15, 5204
Synonyme 2,5-pyridinedicarboxylic acid, isocinchomeronic acid, 2,5-pyridinedicarboxylicacid, unii-4k1kgr926x, pyridinedicarboxylic acid-2,5, chembl88972, pyridine 2,5-dicarboxylate, pubchem12991, 2,5-dicarboxy-pyridine, 6-carboxy-nicotinic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water,insoluble in alcohol,ether and benzene,slightly soluble in boiling alcohol
Clé InChI LVPMIMZXDYBCDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide pyridine-2,5-dicarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
CID PubChem 7493
ChEBI CHEBI:46865
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Pyridinedicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.