Learn More
Hamilton™ 2,5 ml, modèle 1005.5 TLL SYR, seringue pour instruments longue durée
La seringue BFP fabriquée par Hamilton Company est destinée uniquement à la recherche scientifique et à l’utilisation en laboratoire et n’est pas destinée à l’utilisation in vivo chez l’humain.
Marque: Hamilton™ 8250-45
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.11900kg
Description
Fiche technique
Volume | 2,5 ml |
---|---|
Type de seringue | Demi-hauteur étanche au gaz longue durée |
Seringue série | 1000 |
Consigne | Luer-Lock en PTFE (TLL) |
Type de piston | Type X |
Voie fluide | Verre borosilicaté, UHMWPE, PFA |
Autoclavable | Oui |
Stérilisable au gaz | Oui |
Pression | 200 psig (13,8 bars) |
Température maximale | 115°C / 239°F |
Température minimale | 10°C / 50°F |
Diamètre interne du corps | 0,406 inches (10,3 mm) |
Diamètre externe du corps | 0,530 inches (13,5 mm) |
Quantité de ventes | 1 seringue par boîte |
Spécification
Seringue pour instruments longue durée |