Learn More
2-(5-Méthyl-2-phényl-1,3-oxazol-4-yl)éthan-1-ol,97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol |
Poids de la formule | 203.24 |
Pourcentage de pureté | 97% |