Learn More
2,5-hexanédione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11401717
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
110-13-4
C6H10O2
114.144
MFCD00008792
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
8035
CHEBI:85014
hexane-2,5-dione
CC(=O)CCC(=O)C
110-13-4
C6H10O2
114.144
MFCD00008792
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
8035
CHEBI:85014
hexane-2,5-dione
CC(=O)CCC(=O)C
2,5-Hexanedione is used as a reagent in the preparation of trans-2,5-dimethylpyrrolidine. It is also used in the synthesis of 2,5-dimethylpyrroles. Further, it plays an important role as a reagent used for the protection of amino groups in amino sugars and nucleosides. In addition to this, it is used in the preparation of five-membered heterocycles like indane-type and benzannulated systems. It is also employed as a precursor in Diels-alder cycloaddition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,5-hexanédione est utilisé comme réactif dans la préparation de la trans-2,5-diméthylpyrrolidine. Il est également utilisé dans la synthèse de 2,5-diméthylpyrroles. De plus, il joue un rôle important en tant que réactif utilisé pour la protection des groupes aminés dans les sucres aminés et les nucléosides. En outre, il est utilisé dans la préparation d’hétérocycles à cinq chaînons comme les systèmes de type indane et benzannulé. Il est également utilisé comme précurseur dans les réactions de cycloaddition de Diels -Adler.
Solubilité
Miscible à l’alcool, l’eau et l’éther diéthylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les métaux et les agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,5-Hexanedione
Point de fusion -6°C
Densité 0.976
Point d’ébullition 192°C to 193°C
Point d’éclair 78°C (172°F)
Indice de réfraction 1.425
Quantité 100 g
Beilstein 506525
Merck Index 14,71
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,water and diethyl ether.
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 97%