Learn More
2,5-diphényloxazole, pur, numération par scintillation, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | 70°C |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 360°C |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Quantité | 5 kg |
Poids de la formule | 221.26g/mol |
Forme physique | Solide en poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,5-Diphenyloxazole