Learn More
2,5-diphényl-p-benzoquinone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458306
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,5-Le diphényl-p-benzoquinone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le toluène chaud (presque transparent).
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, agent réducteur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 844-51-9
Formule moléculaire C18H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 260.29
Numéro MDL MFCD00001600
Clé InChI QYXHDJJYVDLECA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-diphenyl-1,4-benzoquinone, 2,5-diphenyl-p-benzoquinone, 2,5-diphenylquinone, 2,5-diphenyl-4-benzoquinone, 2,5-diphenylbenzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-diphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-2',5'-dione, p-benzoquinone, 2,5-diphenyl, acmc-209pup, 2,5-diphenyl-p-quinone
CID PubChem 70055
Nom IUPAC 2,5-diphenylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES O=C1C=C(C(=O)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Diphenyl-p-benzoquinone
Point de fusion 215°C to 219°C
Quantité 5 g
Beilstein 2051812
Informations sur la solubilité Soluble in hot Toluene (almost transparency).
Poids de la formule 260.3
Pourcentage de pureté 96%