Learn More
2,5-Diméthylaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11430573
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
95-78-3
C8H11N
121.18
MFCD00007743
VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
2,5-xylidine, p-xylidine, 2,5-dimethylphenylamine, 2-amino-1,4-xylene, 2,5-dimethylbenzenamine, benzenamine, 2,5-dimethyl, 5-methyl-o-toluidine, 6-methyl-m-toluidine, 1-amino-2,5-dimethylbenzene, p-dimethylaniline
7259
CHEBI:518305
2,5-dimethylaniline
CC1=CC=C(C)C(N)=C1
95-78-3
C8H11N
121.18
MFCD00007743
VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
2,5-xylidine, p-xylidine, 2,5-dimethylphenylamine, 2-amino-1,4-xylene, 2,5-dimethylbenzenamine, benzenamine, 2,5-dimethyl, 5-methyl-o-toluidine, 6-methyl-m-toluidine, 1-amino-2,5-dimethylbenzene, p-dimethylaniline
7259
CHEBI:518305
2,5-dimethylaniline
CC1=CC=C(C)C(N)=C1
2,5-Dimethylaniline is widely used as raw materials to produce imaging chemicals like organic dyes and pigments. It is also used in the production of antioxidants, pharmaceutical, agricultural, rubber chemicals and other target organic molecules. 2,5-Dimethylaniline was also used in the synthesis of nanocomposite of multi-walled carbon nanotubes embedded in poly(2,5-dimethylaniline). 2,5-Dimethylaniline was used to study the effect of metabolites formed from 2,5-xylidine by fungi on laccase activity. The Fourier transform infrared (FTIR) and Raman spectra of 2,5-dimethylaniline was studied5. It induced transcription of lccIV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,5-diméthylaniline est largement utilisée comme matière première pour produire des produits chimiques d’imagerie comme les colorants et les pigments organiques. Elle est également utilisée dans la production d’antioxydants, de produits pharmaceutiques, agricoles, de produits chimiques en caoutchouc et d’autres molécules organiques cibles. La 2,5-diméthylaniline a également été utilisée dans la synthèse de nanocomposites de nanotubes de carbone à parois multiples intégrés dans la poly(2,5-diméthylaniline). La 2,5-diméthylaniline a été utilisée pour étudier l’effet des métabolites formés à partir de la 2,5-xylidine par des champignons sur l’activité de la laccase. Nous avons étudié les spectres infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et les spectres Raman de la 2,5-diméthylaniline5. Cela a induit la transcription du lcciV.
Solubilité
Soluble dans l’eau <0,1 g/100 mL at 18°C.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethylaniline
Point de fusion 15°C
Point d’ébullition 218°C
Quantité 100 g
Odeur Characteristic
Numéro UN UN1711
Beilstein 2205178
Merck Index 14,10084
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté ≥98%