Learn More
2,5-diméthoxyphényl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 195.24 |
Pourcentage de pureté | 97% |