Learn More
2,5-diméthoxyphényl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Code produit. 10352325
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 40532-06-7
Formule moléculaire C9H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 195.24
Numéro MDL MFCD00041059
Clé InChI RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
CID PubChem 142466
Nom IUPAC 2-isothiocyanato-1,4-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 195.24
Pourcentage de pureté 97%