Learn More
2,5-diméthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10715761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10715761
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93-02-7 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-02-7
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Clé InChI AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxy benzaldehyde, unii-w49s1ppl78, 2,5-dimethoxybenzald, pubchem2176, gentisic aldehyde, 5-dimethoxy benzaldehyde, 2,5-dimethoxybenzaldehyd, 2,5-dimethoxybenzaldehye, 2.5-dimethoxybenzaldehyde
CID PubChem 66726
Nom IUPAC 2,5-diméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethoxybenzaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 45.0°C to 50.0°C
Couleur Jaune à beige
Point d’ébullition 146.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CHO
Quantité 25 g
Beilstein 08,245
Informations sur la solubilité Solubility in water: 795mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux