Learn More
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10042430
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-94-1
Formule moléculaire C6H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 140.09
Numéro MDL MFCD00001598
Clé InChI QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop
CID PubChem 69213
Nom IUPAC 2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dihydroxy-1, 4-benzoquinone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 220°C
Couleur Ocre à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H2(=O)2
Quantité 100 g
Beilstein 08, 377
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetic acid;,slightly soluble in acetone,dmso;,insoluble in diethyl ether
Poids de la formule 140.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.