Learn More
2,5-dihydrofurane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10341150
2,5-dihydrofurane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10341150
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10341150
Marque: Thermo Scientific Acros 244780250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1708-29-8
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Clé InChI ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furan, 2,5-dihydro, 3-oxolene, 1-oxa-3-cyclopentene, 2,5-dihydro-furan, furan,5-dihydro, oxa-3-cyclopentene, 2,5 dihydrofurane, 2,5-dihydro-fura, pubchem3987, acmc-1buc6Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 15570
Nom IUPAC 2,5-dihydrofurane
SMILES C1C=CCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dihydrofuran
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 66.0°C to 67.0°C
Point d’éclair −016°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible.
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0424836 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number244780250,244781000
Numéro de lotA0397944 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number244780250,244781000
Numéro de lotA0407162 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number244780250,244781000
Numéro de lotA0446835 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/10/2022 Catalog Number244780250,244781000
Numéro de lotA0420162 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/06/2020 Catalog Number244780250,244781000
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dihydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Nom du produit
2,5-dihydrofurane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >