Learn More
Thermo Scientific™ 2,5-dihydro-2,5-diméthoxyfurane, cis + trans, 99 %
Click to view available options
50 g
Spécification
Spécification
CAS | 332-77-4 |
Point de fusion | <-40° |
Densité | 1.072 |
Point d’ébullition | 160-162° |
Point d’éclair | 47°(116°F) |
Formule moléculaire | C6H10O3 |
Numéro MDL | MFCD00003220 |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN1993 |
Synonyme | 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran; |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ 2,5-dihydro-2,5-diméthoxyfurane, cis + trans, 99 % >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu