Learn More
2,5-dichloropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3778202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10367220
Marque: Thermo Scientific Acros 186140050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16110-09-1 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16110-09-1
Formule moléculaire C5H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 147.99
Numéro MDL MFCD00006239
Clé InChI GCTFDMFLLBCLPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-pyridine, 2,5-dichloro pyridine, ccris 1718, 2,5-dichlorpyridin, 2,5-dichloropyridin, 2,5-dichioropyridine, 2.5-dichloropyridine, pubchem1199, 2,5 dichloropyridine
CID PubChem 27685
Nom IUPAC 2,5-dichloropyridine
SMILES ClC1=CC=C(Cl)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dichloropyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58.0°C to 62.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 112g/mL
Point d’ébullition 190.0°C to 191.0°C
Point d’éclair 112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H3N)Cl2
Quantité 5 g
Beilstein 20, I, 80
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 147.99
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dichloropyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.