Learn More
Acide 2,5-dichlorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10796485
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
135145-90-3
C6H5BCl2O2
190.82
MFCD01863182
NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorobenzeneboronic acid, 2,5-dichlorophenyl boronic acid, 2,5-dichlorophenylboronicacid, 2,5-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-dichlorophenyl, pubchem1811, acmc-209bxy, ksc174k3h, 2,5-dichloro-phenylboronic acid
2773371
Acide (2,5-dichlorophényl)boronique
B(C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
135145-90-3
C6H5BCl2O2
190.82
MFCD01863182
NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorobenzeneboronic acid, 2,5-dichlorophenyl boronic acid, 2,5-dichlorophenylboronicacid, 2,5-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-dichlorophenyl, pubchem1811, acmc-209bxy, ksc174k3h, 2,5-dichloro-phenylboronic acid
2773371
Acide (2,5-dichlorophényl)boronique
B(C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dichlorophenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 150°C to 155°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 190.82
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dichlorophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.