Learn More
2,5-dichloroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Description
2,5-Dichloroaniline was used in a study to develop a fast and sensitive quantitative method for the detection of some aniline derivatives by solid-phase microextraction in gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,5-dichloroaniline a été utilisée dans une étude pour développer une méthode quantitative rapide et sensible pour la détection de certains dérivés de l’aniline par microextraction en phase solide dans la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse.
Solubilité
Soluble dans l’acide chlorhydrique dilué.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air, garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
La 2,5-dichloroaniline a été utilisée dans une étude pour développer une méthode quantitative rapide et sensible pour la détection de certains dérivés de l’aniline par microextraction en phase solide dans la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse.
Solubilité
Soluble dans l’acide chlorhydrique dilué.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air, garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,5-Dichloroaniline |
Point de fusion | 48°C to 52°C |
Point d’ébullition | 250°C to 251°C |
Point d’éclair | 139°C (282°F) |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN3442 |
Beilstein | 1447438 |
Poids de la formule | 162.02 |
Pourcentage de pureté | 99% |