Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-(diéthylamino)phénol, 98 %
106.53€ - 476.37€
Identifiants chimiques
CAS 14337-53-2
Formule moléculaire C15H17BrN4O
Poids moléculaire (g/mol) 349.23
Numéro MDL MFCD00006255
Clé InChI LYVSIKOGJUDRBK-QGOAFFKASA-N
Synonyme 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylamino phenol, 2-5-bromopyridin-2-yl diazenyl-5-diethylamino phenol, bromo-padap, 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylaminophenol, phenol, 2-5-bromo-2-pyridinyl azo-5-diethylamino, 2-4-diethylamino-2-hydroxyphenylazo-5-bromopyridine, hnvcxdavehoibp-vhebqxmusa-n, 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylamino-phenol, 5-diethylamino-2-5-bromo 2-pyridyl diazenyl phenol, e-2-5-bromopyridin-2-yl diazenyl-5-diethylamino phenol
CID PubChem 5911417
Nom IUPAC (6E)-6-[2-(5-bromopyridin-2-yl)hydrazin-1-ylidene]-3-(diethylamino)cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES CCN(CC)C1=CC(=O)\C(C=C1)=N\NC1=CC=C(Br)C=N1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10351151
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
403220010
1 g Flacon en verre
106.53€
1g
10742475
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
403220050
5 g Flacon en verre
476.37€
5g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-(diéthylamino)phénol, 98 %