Learn More
2-(4-Pyridyl)-1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 15451766
2-(4-Pyridyl)-1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15451766
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 15451766
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H54920.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1347815-30-8
Formule moléculaire C20H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 325.327
Numéro MDL MFCD20265373
Clé InChI YZNTXTFZKAVVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridin-4-yl-1h-anthra 1,2-d imidazole-6,11-dione
CID PubChem 73996030
Nom IUPAC 2-pyridine-4-yl-3H-naphtho[3,2-e]benzimidazole-6,11-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C4=C(C=C3)NC(=N4)C5=CC=NC=C5
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Pyridyl)-1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione
Quantité 250 mg
Poids de la formule 325.33
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-(4-Pyridyl)-1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione, 97 %, Thermo Scientific™ >