Learn More
2,4-pentanedione, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10224990
2,4-pentanedione, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10224990
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10224990
Marque: Thermo Scientific Acros 129960050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-54-6
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00008787
Clé InChI YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
CID PubChem 31261
ChEBI CHEBI:14750
Nom IUPAC pentane2,4-dione
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Pentanedione
Point de fusion -23.0°C
Densité 0.9750g/mL
Point d’ébullition 133.0°C to 135.0°C
Point d’éclair 35.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2COCH3
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4530
Quantité 5 g
Beilstein 01,777
Fieser 01,1
Merck Index 15,76
Gravité spécifique 0.975
Informations sur la solubilité Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol, chloroform, ether, benzene, and acetone
Viscosité 0.7445 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0446519 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number129960025,129962500,129960050,129960100,129960010
Numéro de lotA0438789 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number129960025,129962500,129960050,129960100,129960010
Numéro de lotA0453786 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number129960025,129962500,129960050,129960100,129960010
Numéro de lotA0446519 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/05/2024 Catalog Number129960025,129962500,129960050,129960100,129960010
Numéro de lotA0438789 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/05/2024 Catalog Number129960025,129962500,129960050,129960100,129960010
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Pentanedione
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
2,4-pentanedione, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >