Learn More
Chlorhydrate de 2-(4-Nitrophényl)éthylamine, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15412299
Chlorhydrate de 2-(4-Nitrophényl)éthylamine, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15412299
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 15412299
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64894.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
4-Nitrophenethylamine hydrochloride was used in the synthesis of ortho-metalated primary phenethylamines complexes containing six-membered palladacycles and N-(4-nitrophenethyl)formamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 4-nitrophénéthylamine a été utilisé dans la synthèse de complexes phénéthylamines primaires orthométallés contenant des palladacycles à six colonnes et du N-(4-nitrophénéthyl)formamide.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (quasi-transparence).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29968-78-3
Formule moléculaire C8H11N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 167.19
Numéro MDL MFCD00012900
Clé InChI IOXOZOPLBFXYLM-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-nitrophenethylamine hydrochloride, 4-nitrophenylethylamine hydrochloride, 4-nitrophenethylamine hcl, 2-4-nitrophenyl ethanamine hydrochloride, 2-4-nitrophenyl ethylamine hydrochloride, p-nitrophenylethylamine hcl, benzeneethanamine, 4-nitro-, monohydrochloride, 4-nitrophenethylaminehydrochloride, p-nitrophenethylamine, hydrochloride, pubchem11627
CID PubChem 458983
Nom IUPAC 2-(4-nitrophényl) éthanamine ; chlorhydrate
SMILES [NH3+]CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
Point de fusion 200°C (literature)
Quantité 1 g
Beilstein 3568915
Informations sur la solubilité Soluble in methanol almost transparency.
Poids de la formule 202.64
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline
Nom du produit
Chlorhydrate de 2-(4-Nitrophényl)éthylamine, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals >