Learn More
2,4-lutidine, plus de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10706531
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
108-47-4
C7H9N
107.16
MFCD00006337
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
2,4-lutidine, pyridine, 2,4-dimethyl, alpha,gamma-dimethylpyridine, 2,4-lutidene, unii-83903uj0ww, 2,4-dimethyl-pyridine, .alpha.,.gamma.-dimethylpyridine, 2,4-dimethyl pyridine, 2.4-lutidine, 2,4 lutidine
7936
2,4-dimethylpyridine
CC1=CC=NC(C)=C1
108-47-4
C7H9N
107.16
MFCD00006337
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
2,4-lutidine, pyridine, 2,4-dimethyl, alpha,gamma-dimethylpyridine, 2,4-lutidene, unii-83903uj0ww, 2,4-dimethyl-pyridine, .alpha.,.gamma.-dimethylpyridine, 2,4-dimethyl pyridine, 2.4-lutidine, 2,4 lutidine
7936
2,4-dimethylpyridine
CC1=CC=NC(C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 4-Lutidine
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -60.0°C
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 159.0°C
Point d’éclair 47°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4990 to 1.5010
Quantité 100 mL
Beilstein , 244
Fieser 06,224
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 15g/100 g (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and,benzene
Poids de la formule 107.15
Pourcentage de pureté 98+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Lutidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.