Learn More
2,4-lutidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459967
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-47-4
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.16
Numéro MDL MFCD00006337
Clé InChI JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-lutidine, pyridine, 2,4-dimethyl, alpha,gamma-dimethylpyridine, 2,4-lutidene, unii-83903uj0ww, 2,4-dimethyl-pyridine, .alpha.,.gamma.-dimethylpyridine, 2,4-dimethyl pyridine, 2.4-lutidine, 2,4 lutidine
CID PubChem 7936
Nom IUPAC 2,4-dimethylpyridine
SMILES CC1=CC=NC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Lutidine
Point de fusion -60°C
Densité 0.931
Point d’ébullition 158°C to 160°C
Point d’éclair 47°C (117°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.5
Quantité 100 g
Numéro UN UN1992
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté ≥98%