Learn More
Acide 2,4-hexadiénoïque, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10172720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
250g
500g
Code produit. 10172720
Marque: Thermo Scientific Acros 120531000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-44-1 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-44-1
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Numéro MDL MFCD00002703
Clé InChI WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Synonyme sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
CID PubChem 643460
ChEBI CHEBI:38358
Nom IUPAC acide (2E,4E)-hexa-2,4-diénoïque
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Hexadienoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 132°C to 135°C
Couleur Blanc crème ou blanc
Point d’éclair 127°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CH=CHCH=CHCO2H
Quantité 100 g
Beilstein 02, 483
Fieser 15,296
Merck Index 15, 8847
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,very soluble in diethyl ether
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Hexadienoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sorbic acid