Learn More
2,4-diméthylthiazole, 98 %, Acros Organics
Code produit. 10172380
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-58-2
Formule moléculaire C5H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 113.18
Numéro MDL MFCD00014509
Clé InChI OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole
CID PubChem 10934
Nom IUPAC 2,4-diméthyl-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(C)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethylthiazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 144°C to 146°C (719.0 mmHg)
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5081 to 1.5101
Quantité 5 g
Beilstein 27, IV, 981
Merck Index 11, 3249
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with ice-cold water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Poids de la formule 113.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethylthiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.