Learn More
2,4-diméthylphényl isothiocyanate, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,4-Dimethylphenyl isothiocyanate |
Point de fusion | 25°C to 29°C |
Point d’ébullition | 122°C to 130°C (8 mmHg) |
Quantité | 5 g |
Indice de réfraction | 1.625 |
Numéro UN | UN2923 |
Beilstein | 2690174 |
Poids de la formule | 163.24 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2,4-diméthylphényl isothiocyanate, 98 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu