Learn More
2,4-diméthyl-1,3-pentadiène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10616362
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000-86-8
Formule moléculaire C7H12
Poids moléculaire (g/mol) 96.17
Numéro MDL MFCD00008903
Clé InChI CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-1,3-pentadiene, 1,1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl, acmc-20aoci, 1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene,2,4-dimethyl, cmsunvgiwafnbg-uhfffaoysa, ch3 2c=chc ch3 =ch2, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
CID PubChem 66080
Nom IUPAC 2,4-diméthylpenta-1,3-diène
SMILES CC(=CC(=C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethyl-1, 3-pentadiene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7400g/mL
Point d’ébullition 94°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHC(CH3)=CH2
Indice de réfraction 1.4400 to 1.442
Quantité 25 g
Beilstein 01, 257
Gravité spécifique 0.74
Poids de la formule 96.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.