Learn More
2’,4’-Dihydroxy-3’-méthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459766
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
chemo selective benzylation of 2,4-dihydroxy-3-methylacetophenone gave the 4-benzyloxy derivative. 4- Ethyl-6 methyl resorcinol was prepared by Clemmensen reduction of 4-dihydroxy-3- methylacetophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La benzylation sélective par chimio de 2,4-dihydroxy-3-méthylacétophénone conduit au dérivé 4-benzyloxy. Le méthylrésinol de 4-éthyl-6 a été préparé par réduction de Clemmensen de 4-dihydroxy-3-méthylacétophénone.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10139-84-1
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00010817
Clé InChI KMTLZBUHQPQFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,4-dihydroxy-3-methylphenyl ethanone, 2',4'-dihydroxy-3'-methylacetophenone, 1-2,4-dihydroxy-3-methylphenyl ethan-1-one, 2,4-dihydroxy-3-methylacetophenone, ethanone, 1-2,4-dihydroxy-3-methylphenyl, acmc-20aocy, 1-acetyl-2,4-dihydroxy-3-methylbenzene, 2 ',4 '-dihydroxy-3 '-methylacetophenone, 1-2,4-dihydroxy-3-methyl-phenyl ethanone, 1-2,4-dihydroxy-3-methyl-phenyl-ethanone
CID PubChem 592139
Nom IUPAC 1-(2,4-dihydroxy-3-méthylphényl)éthanone
SMILES CC1=C(C=CC(=C1O)C(=O)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone
Point de fusion 152°C to 156°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%