Learn More
2,4-dichlorotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10697132
2,4-dichlorotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10697132
250 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10697132
Marque: Thermo Scientific Acros 163282500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-73-8
Formule moléculaire C7H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 161.03
Numéro MDL MFCD00000583
Clé InChI FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-methyl, toluene, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-1-methyl-benzene, unii-3s32n6lg3x, 2,4-dichloromethylbenzene, 2,4-dct, 2,4-diclorotoluene, 4,6-dichlorotoluene, 2,4-dichloro-toluen
CID PubChem 7254
ChEBI CHEBI:81651
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichlorotoluene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -14.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 200.0°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3Cl2
Indice de réfraction 1.5450 to 1.5470
Quantité 250 mL
Beilstein 05, 295
Gravité spécifique 1.24
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Poids de la formule 161.03
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichlorotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Nom du produit
2,4-dichlorotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >