Learn More
2,4-dichloropyrido[3,2 -d]pyrimidine, 95 %, Acros Organics™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine |
Point de fusion | 175.0°C to 177.0°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 200.03 |
Pourcentage de pureté | 95% |