Learn More
2,4-dichlorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
18.00€ - 50.60€
Identifiants chimiques
CAS | 120-83-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4Cl2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.00 |
Numéro MDL | MFCD00002169 |
Clé InChI | HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4,6-dichlorophenol, phenol, 2,4-dichloro, 2,4-dcp, 2,4-dichloro-phenol, 1-hydroxy-2,4-dichlorobenzene, rcra waste number u081, 2,4-dichlorohydroxybenzene, ccris 657, rcra waste no. u081, 1,3-dichloro-4-hydroxybenzene |
CID PubChem | 8449 |
ChEBI | CHEBI:16738 |
Nom IUPAC | 2,4-dichlorophénol |
SMILES | OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10477160
|
Thermo Scientific Acros
|
5 g | Flacon en verre |
18.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10427540
|
Thermo Scientific Acros
|
100 g | Flacon en verre |
20.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10786341
|
Thermo Scientific Acros
147725000 |
500 g | Flacon en verre |
50.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
120-83-2 | |
163.00 | |
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N | |
8449 | |
2,4-dichlorophénol |
C6H4Cl2O | |
MFCD00002169 | |
4,6-dichlorophenol, phenol, 2,4-dichloro, 2,4-dcp, 2,4-dichloro-phenol, 1-hydroxy-2,4-dichlorobenzene, rcra waste number u081, 2,4-dichlorohydroxybenzene, ccris 657, rcra waste no. u081, 1,3-dichloro-4-hydroxybenzene | |
CHEBI:16738 | |
OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl |
Spécification
2, 4-Dichlorophenol | |
120-83-2 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
113°C | |
98.5% min. (GC) | |
Cl2C6H3OH | |
06, 189 | |
4,6-dichlorophenol, phenol, 2,4-dichloro, 2,4-dcp, 2,4-dichloro-phenol, 1-hydroxy-2,4-dichlorobenzene, rcra waste number u081, 2,4-dichlorohydroxybenzene, ccris 657, rcra waste no. u081, 1,3-dichloro-4-hydroxybenzene | |
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dichlorophénol | |
8449 | |
163 | |
Solide cristallin |
99% | |
98.5 | |
41°C to 44°C | |
209°C to 210°C | |
Authentique | |
C6H4Cl2O | |
MFCD00002169 | |
15, 3082 | |
Solubility in water: 4.5g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride,diethyl ether,,benzene,chloroform,ethanol,aromatic solvents,,acetone and sodium hydroxide | |
OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl | |
163.00 | |
CHEBI:16738 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-429-6
missing translation for 'rtecsNumber' : SK8575000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,4-Dichlorophenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.