Learn More
2,4-Alcool -dichlorobenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11440963
2,4-Alcool -dichlorobenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440963
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11440963
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13338.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
2,4-Dichlorobenzyl alcohol is an antiseptic found in commercially available throat lozenges. Also used deactivate Respiratory syncytial virus and SARS-Cov.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 2,4-dichlorobenzylique est un antiseptique présent dans les pastilles pour la gorge disponibles dans le commerce. Également utilisé pour désactiver le virus respiratoire syncytial et le SARS-Cov.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1777-82-8
Formule moléculaire C7H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 177.024
Numéro MDL MFCD00004606
Clé InChI DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorobenzyl alcohol, 2,4-dichlorophenyl methanol, dybenal, 2,4-dichlorobenzenemethanol, rapidosept, myacide sp, benzenemethanol, 2,4-dichloro, benzyl alcohol, 2,4-dichloro, unii-1nkx3648j9, 2,4-dichlorobenzylalcoholAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 15684
ChEBI CHEBI:48220
Nom IUPAC (2,4-dichlorophényl)méthanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzyl alcohol
Point de fusion 57°C to 61°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1448652
Merck Index 14,3060
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and chloroform.
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot5008Q18N Type de certificatCertificat d’analyse Date11/04/2024 Catalog NumberA13338.14,A13338.36,A13338.22
Numéro de lot10249943 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog NumberA13338.14,A13338.36,A13338.22
Numéro de lot5002F01V Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13338.14,A13338.36,A13338.22
Numéro de lot10192135 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13338.14,A13338.36,A13338.22
Numéro de lotB9616A Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13338.14,A13338.36,A13338.22
Nom du produit
2,4-Alcool -dichlorobenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >