Learn More
2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15492588
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
It is used for preparation of heteroarylpiperazine derivatives for use in treatment of Alzheimer's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour la préparation de dérivés hétéroarylpipérazine destinés au traitement de la maladie d’Alzheimer.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19646-07-2
Formule moléculaire C5H4Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 179.00
Numéro MDL MFCD02685670
Clé InChI ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloropyrimidin-5-yl methyl ether, 5-methoxy-2,4-dichloro pyrimidine, pubchem7076, ksc490s5l, 2,4 dichloro-5-methoxypyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidin, 2,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine
CID PubChem 601401
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-méthoxypyrimidine
SMILES COC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Point de fusion 66°C to 70°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 179
Pourcentage de pureté 97%